Learn More
Brady™ Etichette in poliimmide dissipativo elettrostatico (ESD) opaco ultrasottili
Codice prodotto. p-7250913
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.5 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
0.5 x 1 in.
0.75 x 0.25 in.
Altezza (sistema metrico):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
19.05 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17841469
Marca: Brady™ 173919
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliimmide dissipativo statico (B-719) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l’etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.
  • Il poliimmide bianco opaco a basso profilo per alte temperature ha un adesivo dissipativo statico e un liner di rilascio dissipativo statico
  • Valori di resistività superficiale rientranti nell'intervallo raccomandato per i materiali dissipativi da imballaggio ESD secondo lo standard ANSI/ESD S541-2008
  • UL Approved; conforme ai requisiti MIL-STD-202G, metodo 215K
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 100°C (da -94 a 212°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Tipo di adesivo Static-dissipative
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0.2 x 0.65 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.65 in.
Larghezza (sistema metrico) 16.51 mm
Altezza (sistema metrico) 5.08 mm
Alternate Part Number M6-9-719