Learn More
Nickel Electro™ Ultraclear Cleaning Solution
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- For general purpose use
- Use with DU-4, DU-8, DU-14, DU-22, MU-8, MU-14, MU-22
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For MU-22, DU-22, DU-14, MU-14, MU-8, DU-8, DU-4 Ultrasonic Bath |
| Tipo | Ultraclear Cleaning Solution |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1 LT Cleaning solution Ultraclear for ultrasonic