Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Diametro filtro (sistema metrico):
2.5 cm
4.45 cm
4.7 cm
6.35 cm
7.6 cm
9 cm
15 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
- Idrofilo, con microstruttura serrata
- Assicura la massima ritenzione possibile con il minimo assorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Specifica
Specifica
| Tipo di filtro | Ultrafiltration |
| Materiale (membrana) | Regenerated Cellulose |
| MWCO | 10 kDa |
| Codice filtro | PLGC |
| Area di filtraggio | 177 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protein purification; protein concentration; protein desalting |
| Materiale alloggiamento | Regenerated Cellulose (RC) |
| Quantità | 5Pack |
| Tipo | Ultrafiltration Disc |
| Diametro filtro (sistema metrico) | 15 cm |