Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Marca: Merck PLGC06210
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
- Idrofilo, con microstruttura serrata
- Assicura la massima ritenzione possibile con il minimo assorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
Specifica
Ultrafiltration | |
10 kDa | |
28.7 cm2 | |
Regenerated Cellulose (RC) | |
Ultrafiltration Disc |
Regenerated Cellulose | |
PLGC | |
Protein purification; protein concentration; protein desalting | |
10Pack | |
6.35 cm |