Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 10 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
301.00€ - 650.00€
Specifica
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Regenerated Cellulose
MWCO 10 kDa
Codice filtro PLGC
Da utilizzare con (applicazione) Protein purification; protein concentration; protein desalting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro filtro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10044580
Vedere i documenti
Merck
PLGC04710
4.7 cm
518.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
10702171
Vedere i documenti
Merck
PLGC02510
2.5 cm
301.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
10288150
Vedere i documenti
Merck
PLGC07610
7.6 cm
640.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
10208300
Vedere i documenti
Merck
PLGC09005
9 cm
502.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
10004880
Vedere i documenti
Merck
PLGC04310
4.45 cm
486.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
10702151
Vedere i documenti
Merck
PLGC06210
6.35 cm
587.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
10621422
Vedere i documenti
Merck
PLGC15005
15 cm
650.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
10 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.Features & Benefits:•Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm •Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements •Compatible with Amicon™ Stirred Cells Applications:Concentration, Buffer Exchange, Desalting
Specifica
Specifica
Ultrafiltration
10 kDa
Protein purification; protein concentration; protein desalting
Regenerated Cellulose
PLGC
Ultrafiltration Disc