Learn More
Elma™ Ultrasonic™ Glass Beaker
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Useful for ultrasonic cleaning of small parts.
- Conserves ultrasonic cleaning solution.
- Beakers containing cleaning parts and cleaning solution are suspended in a water bath containing surfactant.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 95 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Elmasonic Ultrasonic Bath |
| Tipo | Becher |
| Graduated | Sì |