Learn More
Sonics Materials™ Ultrasonic Processor VCX130-220V
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
138 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Typical applications include biotechnology and pharmaceutical processing, including mixing, dispersion, and sample preparation
- Energy monitor
- Digital wattmeter
- Ten-hour timer
- 1-59 second independent on/off pulser
- Elapsed time indicator
- Variable power output control
Specifica
Specifica
| Descrizione | 130W ultrasonic processor |
| Include | Titanium Probe, Tool Kit, and Instruction Manual. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Processing small- to medium-volume samples from 150μL to 150mL. |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 6 mm (Tip) |
| Lunghezza sonda (sistema metrico) | 138 mm |
| Requisiti elettrici | 220 V |