Learn More
Epredia™ UltraVision LP Detection System
Sfoglia Tutto Epredia ProdottiDescrizione
Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
Enzyme: Peroxidase
Chromogen/Substrate: None provided
Includes:
TL-060-HL: 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP Polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL Primary Antibody Enhancer (TL-125-PB), 125mL HRP Polymer (TL-125-PH)
Note:
UltraVision detection system detects a specific mouse IgG or rabbit IgG antibody bound to an antigen in tissue sections. The specific antibody is located by a universal secondary antibody formulation conjugated to an enzyme-labeled polymer that recognizes mouse and rabbit immunoglobulins. The polymer complex is then visualized with an appropriate substrate/chromogen.
Specifica
Specifica
| Conteggio | 300 to 600 slides |
| Quantità | 60 mL |
| Include | 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP Polymer (TL-060-PH) |
| Cromogeno | None provided |
| Specificità | anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L) |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months. |
| Enzyme | Peroxidase |
| Product Line | Lab Vision, UltraVision |
| Substrate | None provided |
Sicurezza e movimentazione
- 60ML U-Vision LP Lrge Vol Det Syst
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone