Learn More
Epredia™ UltraVision LP HRP Polymer & DAB Detection System
Sfoglia Tutto Epredia ProdottiDescrizione
Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
Enzyme: Peroxidase
Chromogen/Substrate: Diaminobenzidine (DAB)
Specificity: anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L)
Enzyme: Peroxidase
Chromogen/Substrate: Diaminobenzidine (DAB)
Includes:
TL-015-HD: 15mL Hydrogen Peroxide Block (TA-015-HP), 15mL Ultra V Block (TA-015-UB), 15mL Primary Antibody Enhancer (TL-015-PB), 15mL HRP Polymer (TL-015-PH), 15mL DAB Plus Substrate (TA-015-HSX), 1mL DAB Plus Chromogen (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60mL Hydrogen Peroxide Block (TA-060-HP), 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP Polymer (TL-060-PH), 60mL DAB Plus Substrate (TA-060-HSX), 2mL DAB Plus Chromogen (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125mL Hydrogen Peroxide Block (TA-125-HP), 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL Primary Antibody Enhancer (TL-125-PB), 125mL HRP Polymer (TL-125-PH), 125mL DAB Plus Substrate (TA-125-HSX), 4mL DAB Plus Chromogen (TA-004-HCX)
Note:
UltraVision detection system detects a specific mouse IgG or rabbit IgG antibody bound to an antigen in tissue sections. The specific antibody is located by a universal secondary antibody formulation conjugated to an enzyme-labeled polymer that recognizes mouse and rabbit immunoglobulins. The polymer complex is then visualized with an appropriate substrate/chromogen.
Specifica
Specifica
| Conteggio | 300 to 600 slides |
| Quantità | 60 mL |
| Include | 60mL Hydrogen Peroxide Block (TA-060-HP), 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP Polymer (TL-060-PH), 60mL DAB Plus Substrate (TA-060-HSX), 2mL DAB Plus Chromogen (TA-002-HCX) |
| Cromogeno | Diaminobenzidine (DAB) |
| Specificità | anti-Mouse IgG (H+L), anti-Rabbit IgG (H+L) |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months. |
| Enzyme | Peroxidase |
| Substrate | Diaminobenzidine (DAB) |
Sicurezza e movimentazione
- 60 ML ULTRAVISION LP DETECTION SYSTEM: HRP POLYMER /DAB Plus chromogen, specificity anti-Mouse IgG
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine