Learn More
Epredia™ UltraVision™ Quanto Detection System HRP DAB
Sfoglia Tutto Epredia ProdottiDescrizione
- Enhanced sensitivity while minimizing background — Can be used with low expression and routine markers alike
- Increased sensitivity for rabbit antibodies — more economical use of expensive rabbit monoclonal antibodies
- Reduced cost per test — Quanto remains one of the most affordable systems available
- Shorter incubation times — Faster run times
Includes: TL-060-QHD: 60mL Hydrogen Peroxide Block (TA-060-HP), 60mL Primary Antibody Amplifier Quanto(TL-060-QPB), 60mL HRP Polymer Quanto(TL-060-QPH), 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL DAB Quanto Substrate (TA-060-QHSX), 2mL DAB Quanto Chromogen (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: 125mL Hydrogen Peroxide Block (TA-125-HP), 125mL Primary Antibody Amplifier Quanto(TL-125-QPB), 125mL HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125mL Ultra V Block (TA-125-UB), 125mL DAB Quanto Substrate (TA-125-QHSX), 4mL DAB Quanto Chromogen (TA-004-QHCX)
Specifica
Specifica
| Quantità | 15 mL |
| Include | 15mL Hydrogen Peroxide,15mL Antibody Amplifier Quanto,15mL HRP Polymer, 15mL UltraV Block, 15mL DAB Quanto Substrate, DAB Quanto Chromogen |
Sicurezza e movimentazione
- 15 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM HRP DAB, contains 15mL Hydrogen Peroxide,15mL Antibody Amplifier Quanto,15mLHRP Polymer, 15mL UltraV Block, 15mL DAB Quanto Substrate, DAB Quanto Chromogen 15mL
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, triton-X100, sodium azide