Learn More
Biochrom Ultrospec™ 7000 UV-Vis Spectrophotometer
Codice prodotto. 11668268
Click to view available options
Tipo:
UV-Vis Spectrophotometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11668268
Marca: Biochrom 29003605
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Ultrospec 7000 is a high performance standalone double-beam, UV-Visible spectrophotometer developed to meet the day-to-day needs of the busy laboratory doing many different applications. Engineered for robust, lower cost operation with minimal maintenance requirements.
  • Standalone instrument
  • Color touchscreen for easy operation
  • Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
  • Wide range of accessories and options available
Specifica
Collegamenti USB cable, USB memory stick
Display Touchscreen
Product Line Ultrospec 7000
Larghezza di banda spettrale 2 nm
Tipo UV-Vis Spectrophotometer
Tensione 90/250 V
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Requisiti elettrici 30 VAC
Da utilizzare con (applicazione) Developed to Meet The Day-to-Day Needs of The Busy Laboratory
Altezza (sistema imperiale) 17.99 in.
Altezza (sistema metrico) 457 mm
Warranty 2 years instrument, 3 years lamp
Accuratezza della lunghezza d'onda ±0.5 nm
Peso (sistema imperiale) 39.68 lb.
Peso (sistema metrico) <18 kg
Larghezza (sistema imperiale) 20.98 in.