Learn More
Cytiva Ultrospec™ 8000 Spectrophotometer
Codice prodotto. p-4704728
Click to view available options
Tipo:
UV-Vis Spectrophotometer
UV-Vis Spectrophotometer PC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11618278
Marca: Cytiva 29003611
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features multiuser capablity with secure login to protect methods.
  • Dual-beam UV-Visible spectrophotometer
  • Used for critical analysis, Pharmacopoeia research
  • Secure user log in and method control
  • Datrys CFR software
  • Color touchscreen display
  • Equation editor software allows custom calculations to be applied to measured data
  • USB memory stick data/method storage and USB PC connection
Specifica
Certificazione/Conformità 21 CFR part 11
Collegamenti USB cable, USB memory stick
Display Touchscreen
Product Line Ultrospec 8000
Larghezza di banda spettrale 1 nm
Tipo UV-Vis Spectrophotometer PC
Tensione 90/250 V
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Requisiti elettrici 30 VAC
Da utilizzare con (applicazione) Designed to Meet The Requirements of Critical Analysis and Users in Pharmacopoeia Research Environments
Altezza (sistema imperiale) 17.99 in.
Altezza (sistema metrico) 457 mm
Warranty 2 years instrument, 1 year lamp
Accuratezza della lunghezza d'onda ±0.3 nm
Peso (sistema imperiale) 39.68 lb.
Peso (sistema metrico) <18 kg
Larghezza (sistema imperiale) 20.98 in.