Learn More
Biochrom Ultrospec 9000 Spectrophotometer UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth
Codice prodotto. 11628863
Click to view available options
Wavelength Range:
190 to 1100 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11628863
Marca: Biochrom 29003619
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Ultrospec 9000 is a high performance standalone double-beam, variable bandwidth UV-Visible spectrophotometer designed for operation in regulated laboratories. Bluetooth capabilities.
  • Standalone instrument
  • Pharmacopoeia compliant
  • 21 CFR part 11 support through Datrys CFR (optional)
  • Color touchscreen for easy operation
  • Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
  • Wide range of accessories and options available
Specifica
Accuracy ±0.3
Profondità (sistema metrico) 330 mm
Tipo UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth
Tensione 250 V
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Requisiti elettrici 90/250 V, 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) 457 mm
Hertz 50/60 Hz