Learn More
Biochrom Ultrospec™ 9000 UV-Vis Spectrophotometer
Click to view available options
Tipo:
UV-Vis Spectrophotometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Standalone instrument
- Pharmacopoeia compliant
- 21 CFR part 11 support through Datrys CFR (optional)
- Color touchscreen for easy operation
- Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
- Wide range of accessories and options available
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | 21 CFR part 11 |
| Collegamenti | USB cable, USB memory stick |
| Display | Touchscreen |
| Product Line | Ultrospec 9000 |
| Larghezza di banda spettrale | 0.5, 1, 2, 4 nm |
| Tipo | UV-Vis Spectrophotometer |
| Tensione | 90/250 V |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Requisiti elettrici | 30 VAC |
| Da utilizzare con (applicazione) | Operation in High Specification Laboratories |
| Vedi altri risultati |