Learn More
Thermo Scientific™ Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits
Codice prodotto. 12450238
Click to view available options
Materiale chiusura:
Phenolic
Polypropylene
Colore:
Amber
Clear
Setto:
PTFE/Silicone
Red PTFE/White Silicone
White Virgin PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12450238
Marca: Thermo Scientific™ C401593
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose convenient, unassembled screw thread vial kits, featuring caps with pre-assembled septa.
Thermo Scientific™ National Unassembled 4mL Screw Thread Vial Convenience Kits include vials and caps with pre-assembled septa.
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Black
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Colore Clear
Materiale Glass, PTFE
Pre-intagliato No
Volume (sistema metrico) 4 mL
Setto White Virgin PTFE
Include Vial: C4015-1, Closure: C4015-66/C4015-10
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Tipo Unassembled Screw Vial Convenience Kit
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 13-425 mm