Learn More
Invitrogen™ UNC93A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA520509
Codice prodotto. 12818692
  • 520.00€ / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is Hela cell lysate. PA5-20509 can be used with blocking peptide PEP-0629.
Unc93a, a human homolog of the C. elegans Unc93 gene, was initially identified by the sequencing of chromosome 6q27 at D6S193 as loss at this region correlated with sporadic ovarian cancer. Further analysis however, showed no tumor suppressor role for Unc93a. Unlike Unc93b, another homolog of the C. elegans Unc93 gene that is crucial for Toll-like receptor (TLR) signaling, the function of Unc93a is unknown. It is expressed in testis, small intestine, spleen, prostate and ovary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UNC93A
Polyclonal
Unconjugated
UNC93A
dJ366N23.1; dJ366N23.1 (putative C. elegans UNC-93 (protein 1, C46F11.1) LIKE); dJ366N23.2; dJ366N23.2 (putative C. elegans UNC-93 (protein 1, C46F11.1) C-terminal LIKE); HmUnc-93A; Protein unc-93 homolog A; unc93 homolog A; unc-93 homolog A (C. elegans); UNC93A; Unc-93A
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54346
Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q86WB7
UNC93A
An 18 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human Unc93a.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt