Learn More
Köttermann Underbench Chemical Storage Cabinet
Codice prodotto. 17352149
Click to view available options
Configurazione:
1 Left-hinged Door, 1 Shelf
1 Left-hinged Door, 4 Drawers
1 Left-hinged Door, 4 Shelves
1 Right-hinged Door, 1 Shelf
1 Right-hinged Door, 4 Drawers
1 Right-hinged Door, 4 Shelves
2 Doors, 1 Shelf
2 Doors, 4 Internal Drawers
2 Doors, 4 Shelves
Dimensioni (P x L x A):
516 x 600 x 720 mm
516 x 900 x 720 mm
516 x 1200 x 720 mm
516 x 600 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
516 x 1200 x 1920 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17352149
Marca: Köttermann 3750017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This lockable Underbench Chemical Storage Cabinet provides safe storage of aggressive non-flammable chemicals and toxic substances.
  • For the storage of non-corrosive, non-flammable substances
  • Can be integrated in modular cabinet assemblies
  • Lockable against unauthorized access
  • Capable of connecting to the exhaust air system for permanent ventilation
  • Double-walled, noise-insulated doors
Specifica
Configurazione 1 Left-hinged Door, 1 Shelf
Dimensioni (P x L x A) 516 x 600 x 720 mm
Door Style Hinged, Locking
Da utilizzare con (applicazione) Non-corrosive, Non-flammable Chemical Storage
Colore White
Materiale Galvanized Steel