Learn More
Miele Professional™ Base
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 573 x 773 x 1mm
Descrizione
Foro 7 x 7 mm, asta 3 mm
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Base |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 573 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 773 mm |