Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana non satinato
Codice prodotto. 10042964
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
175 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10042964
Marca: Haldenwanger™ L 56/2/RAUH
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these pestles for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Unglazed Porcelain Pestles are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Finitura Non levigato
Product Type Pestello
Materiale Porcellana
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm