Learn More
Brand™ Ungraduated Borosilicate Glass Centrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Manufactured from either AR-GLAS™ or Boro 3.3 glass
- Wall thickness of approx. 1.0mm
- Beaded rim
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per confezione | 100 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 113 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Closure Included | No |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Graduated | No |
| Product Type | Centrifuge Tube |