Learn More
OHAUS™ Uni Block
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 mm Test Tubes
12 mm Vials
15 mm Vials
16 mm Test Tubes
17 mm Vials
20 mm Test Tubes
21 mm Vials
25 mm Test Tubes
28 mm Vials
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Holds test tubes or vials
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 12 mm Test Tubes |
| Tipo | Uni Block |
| Materiale | Metal |