Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD
Anthracite trainers made of black water repellent and breathable knitted fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap
Marca:  ABEBA™ 31775/42
98.14 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.82500kg
Codice prodotto. 17141195
  • 111.55€ / 1 paio
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made for comfort and safety
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD dissipative according EN 61340
  • Slip resistant PU/TPU outsole
  • Breathable and water repellent knitted fabric
  • Steel toe cap (200 J)
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Removable insole active comfort
Specifica
Specifica
Anthracite
42
ESD according 61340 class climatic 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC
Trainers
S2 SRC ESD
Knitted Fabric
Steel
Unisex
Water Repellent