Learn More
ABEBA™ pantofole di sicurezza nero Uni6
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Comfort, sicurezza e igiene
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Microfibra nera resistente all'acqua e agli agenti chimici
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fascia elastica per un buon sostegno del piede Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Nessuna cucitura laterale
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | Breathable silver ions lining |
| Lug Type | Padded |
| Materiale | Microfiber |
| Size | 44 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative |
| Materiale suola | Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane |
| Stile | Slip-on shoes |
| Materiale dello zoccolo | Steel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur