Learn More
ABEBA™ pantofole di sicurezza nero Uni6
Igiene, comfort e sicurezza per tutto il giorno con la pantofola sicurezza nera ABEBA Uni6. Realizzato in microfibra lavabile con suola TPU antiscivolo. Punta in acciaio (200 J.). ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S2 SRC
Marca: ABEBA™ 31741/45
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.40000kg
Descrizione
- Comfort, sicurezza e igiene
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Microfibra nera resistente all'acqua e agli agenti chimici
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fascia elastica per un buon sostegno del piede Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Nessuna cucitura laterale
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD | |
Breathable silver ions lining | |
Microfiber | |
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative | |
Slip-on shoes | |
1 Pair | |
Water |
Black | |
Padded | |
45 | |
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane | |
Steel | |
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340 | |
Yes |