Learn More
ABEBA™ pantofole di sicurezza nero Uni6
Codice prodotto. 16378021
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 16378021
Marca: ABEBA™ 31741/48
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Igiene, comfort e sicurezza per tutto il giorno con la pantofola sicurezza nera ABEBA Uni6. Realizzato in microfibra lavabile con suola TPU antiscivolo. Punta in acciaio (200 J.). ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1. Corrisponde EN ISO 20345:2012 S2 SRC
  • Comfort, sicurezza e igiene
  • Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU/TPU
  • Microfibra nera resistente all'acqua e agli agenti chimici
  • Punta in acciaio (200 Joule)
  • Fascia elastica per un buon sostegno del piede Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Nessuna cucitura laterale
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Colore Black
Materiale rivestimento interno Breathable silver ions lining
Lug Type Padded
Materiale Microfiber
Size 48
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, ESD dissipative
Materiale suola Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Stile Slip-on shoes
Materiale dello zoccolo Steel
Quantità confezione 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340
Resistente a Water
Waterproof Yes