Learn More
ABEBA™ calzature di lavoro bianco O2 Uni6
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Comfort e traspirabilità
- Conforme alla norma EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU/TPU
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347 :2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Tipo di chiusura | Laces |
| Colore | White |
| Materiale oculari | Stainless steel |
| Materiale rivestimento interno | Breathable silver ions lining |
| Materiale | Textile |
| Size | 40 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
| Materiale suola | Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane |
| Stile | Trainer |
| Vedi altri risultati |