Learn More
uvex Unigrip 6624 Cotton/Polyamide Assembly Gloves with PVC Dot Palm
Codice prodotto. 15395622 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15395622
Marca: uvex 6013507
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Unigrip 6624 gloves are ideal for course mechanical work, with PVC dots on the palm for enhanced grip capabilities in dry conditions.
  • Gloves are constructed of a 10 gauge cotton/polyamide blend
  • PVC dots on the palm enhance grip capabilities in dry applications
  • Ideal for assembly, sorting, and course mechanical work
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Coating Material PVC Dots
Colore Gray, Red
Monouso Reusable
Finitura esterna Smooth
Hand Ambidestri
Materiale Cotton, Polyamide
Powdered Powder Free
Product Type Work Gloves
Size 7
Sterilità Non-sterile
EN388 Standard 2242B
Stile polso guanto Knit
Serie Unigrip 6624
Yarn Gauge 10