Learn More
Uvex™ Unilite Thermo HD Safety Gloves
Codice prodotto. 17210491 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
10 paia
Codice prodotto. 17210491
Marca: Uvex™ 6094208
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Two-layer acylic and cotton terry construction provides protection in cold environment applications. PVC coating on the palm and back of hand enhances grip capabilities, and remains flexible even at low temperatures.
  • Two-layer acrylic, cotton terry contruction provides reliable protection in cold applications
  • PVC coating on the palm and fingers enhances grip capabilites
  • Gloves remain comfortable and flexible, even at low temperatures
  • Provides thermal insulation when in direct contact with cold objects
  • Mechanical protection for heavy-duty tasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) EN 511: 12X
Applicazioni Industrial
Coating Material PVC
Colore Orange, Black
Materiale Acrylic, Terrycloth
Size 8
EN388 Standard 3231X
Da utilizzare con (applicazione) Cold Environments, Construction, Forklift Operation, and Refrigeration
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Serie Unilite Thermo HD