Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Vetrini per microscopio con estremità colorate per etichettatura
Click to view available options
Colore:
Verde
Edges:
Bordi tagliati
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
Descrizione
- Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
- In conformità con DIN ISO 8037/1
- Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
- Con estremità colorate per etichettatura in diversi colori
- 50 pezzi in una scatola, 50 scatole in un cartone
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
| N. per custodia | 2500 |
| N. per confezione | 50 |
| Edges | Bordi tagliati |
| Frosted | Sì |
| Materiale | Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3. |
| Precleaned | Sì |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Tipo | Vetrini per Microscopia |
| Vedi altri risultati |