Learn More
uvex Unipur 6631 Safety Gloves
Codice prodotto. 17210501 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
5
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
Codice prodotto. 17210501
Marca: uvex 6094411
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polyamide gloves with polyurethane coating on the palm and fingertips provide mechanical robustness and abrasion resistance.
  • Lightweight, reliable polyamide safety gloves
  • Polyurethane coating on the inside of the hand and fingertips
  • Ideal for precision assembly work
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Industrial
Coating Material Polyurethane
Colore Gray
Finitura esterna Smooth
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Polyamide
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 11
EN388 Standard 4141X
Sesso Unisex
Stile polso guanto Knit
Serie Unipur 6631