Learn More
Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3 XL
Lunghezza (sistema metrico):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Two lower patch pockets
- Breast pocket with integral pen pocket
- Concealed stud fastened front
- Single rear vent for ease of movement
Specifica
Specifica
| Product Type | Camice da laboratorio unisex |
| Size | 3 XL |
| Sesso | Unisex |
| Materiale | 65% poliestere/35% cotone, Polyester |
| Colore | Bianco |
| N. di tasche | 3 |
| Include | Bottoni anteriori nascosti, spacco posterie singolo e 3 tasche applicate |
| Lunghezza (sistema metrico) | 132cm |
| Struttura | 65% Polyester/35% Cotton |