Learn More
Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats
Codice prodotto. 11568102 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3 XL
Lunghezza (sistema metrico):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11568102
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In tessuto di policotone di qualità pre trattato mediante bagno. I camici da laboratorio Fisherbrand™ unisex 65% poliestere/35% cotone sono adatti per lavanderie industriali con temperature fino a 85°C.
  • Two lower patch pockets
  • Breast pocket with integral pen pocket
  • Concealed stud fastened front
  • Single rear vent for ease of movement
Specifica
Product Type Camice da laboratorio unisex
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale 65% poliestere/35% cotone, Carbon
Colore Bianco
N. di tasche 3
Include Bottoni anteriori nascosti, spacco posterie singolo e 3 tasche applicate
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm
Struttura 65% Polyester/35% Cotton