Learn More
Logistik™ Camici da laboratorio unisex in cotone
Codice prodotto. p-8000702
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Misura petto (sistema metrico):
da 101.6 a 104.14 cm
da 106.68 a 111.76 cm
da 116.84 a 121.92 cm
da 127 a 132.08 cm
da 91.44 a 96.52 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13131731
Marca: Logistik™ 222C1WH124CM
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Combine professionalism and function with Logistik™ Unisex Cotton Laboratory Coats. Available in sizes small through 2XL, the coats are all cotton, unisex.and feature a back vent for a comfortable fit.
  • Unisex
  • Pure cotton
  • Concealed stud fastened front
  • 305g2 heritage 3111 cotton
  • Not CE marked
Specifica
Product Type Camice da laboratorio unisex
Size 2X-Large
Sesso Unisex
Materiale 100% cotone
Colore Bianco
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
N. di tasche 3
Misura petto (sistema metrico) da 127 a 132.08 cm
Include Tre tasche applicate con tagli obliqui
Lunghezza (sistema metrico) 105 cm
Struttura 100% Cotton