Learn More
BINDER™ Foro di accesso universale
Codice prodotto. 16646473 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Chambres BINDER de série VD, VDL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16646473
Marca: BINDER™ 86120003
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Foro di accesso universale - , Foro di accesso universale supplementare flangia piccola DN 40 con flangia cieca, per il posizionamento di sensori o linee di alimentazione nella camera.
  • Universal
  • DN 40 access port
  • For positioning sensors or supply lines in the chamber
Specifica
Descrizione Port d’accès universel - Port d’accès universel à petite bride DN 40 supplémentaire avec bride aveugle, pour le positionnement des capteurs ou des lignes d’alimentation dans la chambre.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chambres BINDER de série VD, VDL
Tipo Port d’accès
Size Universal
Tensione 120/230 V