Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Codice prodotto. 16534802 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
1 L Flask Clamp
100/125 mL Flask Clamp
2 L Flask Clamp
250 mL Flask Clamp
50 mL Flask Clamp
500 mL Flask Clamp
Flat Platform w/ Rubber Mat
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Tube support 1.5 mL
Tube support 15 mL
Tube support 50 mL
Universal (Aluminum) Platform
Universal Attachment
Dimensioni (L x P):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16534802
Marca: Thermo Scientific™ 88882118
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità provette 15 mL
Product Type Tube Support, 15 mL
Materiale Plastic
Dimensioni (L x P) 262 x 112 mm
Dimensioni (L x P x A) 262 x 112 x 140 mm
Descrizione Tube support 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rocker, Rotator, Mixer