Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Codice prodotto. p-7084501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
1 L Flask Clamp
100/125 mL Flask Clamp
2 L Flask Clamp
250 mL Flask Clamp
50 mL Flask Clamp
500 mL Flask Clamp
Flat Platform w/ Rubber Mat
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Tube support 1.5 mL
Tube support 15 mL
Tube support 50 mL
Universal (Aluminum) Platform
Universal Attachment
Dimensioni (L x P):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16504792
Marca: Thermo Scientific™ 88882105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Get assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Services
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Universal Platform
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Materiale Aluminum
Dimensioni (L x P) 310 x 284 mm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 12.21 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 310 mm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 11.18 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 284 mm
Descrizione Universal (Aluminum) Platform
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digital Mini Rotators, Rocker, Rotator, Mixer
Garanzia e offerta di assistenza 2 Years