Learn More
IKA™ Universal Attachment
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
335 x 425 mm
500 x 480 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for more than 250mL
- Dimensions (D x W x H): 500 x 480 x 120mm
- Set-up plate: 420 x 420mm
- Weight: 4000g
Specifica
Specifica
| Capacità | 250 mL |
| Product Type | Universal Attachment |
| Dimensioni (L x P) | 500 x 480 mm |