Learn More
SPEX CertiPrep™ Adjustable Clamp for Geno/Grinder
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Adjustable Clamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fits up to 6 deep-well titer plates and up to 16 tubes of 50mL
- Release mechanism for sliding clamp up and down shaft
Specifica
Specifica
| Tipo | Adjustable Clamp |
| Da utilizzare con (applicazione) | Geno Grinder |