Learn More
Fisherbrand™ Universal GC Capillary Connectors
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Collegamenti:
Straight
Y-shaped
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Tipo | Universal Capillary Connector |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.30 to 0.75 mm |
| Collegamenti | Straight |
| Include | Polypropylene box |
| Quantità | 10/Box |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.20 to 0.53 mm |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fused-Silica Capillary Columns in GC |