Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Codice prodotto. 11507392 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
da 1 a 11
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11507392
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
  • Carta da filtro imbevuta con uno o più indicatori di pH colorati
  • Economic range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifica
Intervallo di pH da 1 a 11
Formato Rotolo
Quantità 4 Rolls
Tipo Cartina con indicatore universale di pH
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Larghezza (sistema metrico) 7 mm