Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Codice prodotto. 12375368 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 14
Da 6.5 a 10
Da 9 a 13
da 0.5 a 5
da 0.5 a 5.5
da 1 a 11
da 4 a 7
da 5 a 9
Formato:
Provetta
Rotolo
Tubo
Lunghezza (sistema metrico):
5 m
50 mm
50 mm
5 m
Quantità:
1 rotoli
10 Pack
10 conf.
4 Rolls
Conf. da 10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 12375368
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Letture rapide e precise. La confezione delle cartine con indicatore di pH universale Fisherbrand™ riporta la scala di colori stampata sul coperchio per maggiore comodità.
  • Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifica
Intervallo di pH da 0.5 a 5
Formato Tubo
Quantità Conf. da 10
Tipo Cartina con indicatore universale di pH
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Larghezza (sistema metrico) 10 mm