Learn More
Fisherbrand™ Cartina con indicatore di pH universale
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
1 to 14
Da 6.5 a 10
Da 9 a 13
da 0.5 a 5
da 0.5 a 5.5
da 1 a 11
da 4 a 7
da 5 a 9
Formato:
Provetta
Rotolo
Tubo
Lunghezza (sistema metrico):
5 m
50 mm
50 mm
5 m
Quantità:
1 rotoli
10 Pack
10 conf.
4 Rolls
Conf. da 10
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
- Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifica
Specifica
| Intervallo di pH | Da 6.5 a 10 |
| Formato | Provetta |
| Quantità | 10 Pack |
| Tipo | Grado 911 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |