Learn More
OHAUS™ Universal Platform
Codice prodotto. 15762469 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45.7 x 45.7 cm
46 x 46 cm
61 x 45.7 cm
61 x 61 cm
76.2 x 45.7 cm
91.4 x 61 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15762469
Marca: OHAUS™ 30400054
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Universal Platform designed to hold samples and laboratory glassware.
  • A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
  • Platforms can increase the amount of usable space for samples
  • In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
  • Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Platform
Materiale Stainless Steel
Profondità (sistema imperiale) 18.00 in.
Profondità (sistema metrico) 45.70 cm
Dimensioni (L x P) 45.7 x 45.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 18.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.70 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 45.70 cm
Descrizione Universal Platform, 46 X 46 cm, S/S
Da utilizzare con (applicazione) Universal