Learn More
OHAUS™ Universal Platform
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
29 x 33 cm
33 x 33 cm
45.7 x 45.7 cm
46 x 46 cm
61 x 45.7 cm
61 x 61 cm
76.2 x 45.7 cm
91.4 x 61 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- A variety of platform options are available to hold irregular samples or traditional flask clamps and tube racks
- Platforms can increase the amount of usable space for samples
- In some cases can be stacked to increase throughput and double sample capacity
- Tube racks and dimpled mats securely hold tubes in place
Specifica
Specifica
| Product Type | Platform |
| Materiale | Stainless Steel |
| Profondità (sistema imperiale) | 24.00 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 61.00 cm |
| Dimensioni (L x P) | 61 x 61 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 24.00 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 61.00 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 24.00 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 61.00 cm |
| Descrizione | Universal Platform, 61 X 61 cm, S/S |
| Vedi altri risultati |