Descrizione
- Suitable for HandyLab, Lab, and ProLab meters
- Not suitable for Lab 745, 845, and 945
Specifica
Specifica
| Product Type | Universal Power Supply |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Lab and Prolab meter family |
| Tensione | 120/230 V |