Learn More
BINDER™ Agitatore 'Universal'
Codice prodotto. 15725663 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Orbita:
20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15725663
Marca: BINDER™ 80121771
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore Universal - Agitatore e comando collegati con cavo a nastro, d’uso universale, 100 – 240 V, 50/60 Hz
  • Connected via ribbon cable
  • Universally applicable
Specifica
Orbita 20 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità 5 to 220 rpm
Tensione 100/240 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 45°C
Product Type Universal Shaker
Tipo di spina EU
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 113°F
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Glass
Descrizione Agitatore „Universal“ - Agitatore e comando collegati con cavo a nastro, d’uso universale, 100 – 240 V, 50/60 Hz
Modello CB-S Solid.Line
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER CB170, CB220
Refrigerato No