Learn More
asecos™ Universal Sorbents Mat
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
8 kg
8.6 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
Descrizione
- Very strong durability
- Suitable for heavy and long-lasting use
- Tightly woven fibers, high abrasion resistance and low-lint surface
- Outstanding absorption performance
- Large absorption capacity (up to 16 time of own weight)
- Light for smaller leakages and prevention
- Heavy for larger leakages or absorption of puddles
Specifica
Specifica
| Colore | Verde |
| Materiale | Heavy-duty Cloth |
| Tipo | Universal Absorbent Mat |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400.00 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 400.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 17.64 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 8 kg |