Learn More
Heidolph™ Supporto universale S2
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
700 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Heidolph H-Frame Universal Stand S2 for overhead stirrers
- Accessory for Hei-Torque overhead stirrer
- Features fixed length of 700 mm and a tube diameter of 25 mm
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 700 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.3 ft. |
| Lunghezza (sistema imperiale) base | 14.6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) base | 370 mm |
| Diametro (sistema imperiale) asta | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) asta | 25 mm |
| Product Type | Supporto universale |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hei-Torque Overhead Stirrer |
| Quantità | 1 Ea. |
| Peso (sistema imperiale) | 12.8 lb. |
| Vedi altri risultati |