Learn More
Greiner Bio-One Universal Sterile Filter Tips for Gilson™ P1000
Prevents contamination with liquids and aerosols during pipetting process.
Marca:  Greiner Bio-One 740288
Codice prodotto. 10449381
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Minimizes danger of unwanted cross-contamination
  • Acts as reliable barrier against the transfer or aerosols into shaft of pipette
  • Can be used with all standard pipettes
  • Maintain tolerance limits stipulated for pipette tips i
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 μL
Sterile
Irradiation
Yes
Filtered
White
Anthos™ New Line, Costar™ Onepette™, Eppendorf™ Research™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Digital, Gilson™ Pipetman™, Gilson™ Pipetman™ P200, Human™ Pipettes