Learn More
Fisherbrand™ Universal Stirrer Guide Replacement Lock Nut Pack
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 mm Shaft
16 mm Shaft
6 mm Shaft
8 mm Shaft
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fisherbrand Universal Stirrer Guide Replacement Lock Nut Pack |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8 mm Shaft |
| Include | Blue Lock Nut, Ferrule & Shaft Seal |
| Quantità | 1 |
| Temperatura (sistema metrico) | °° |